Learn More
2-Aminobenzhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479732 10 g 10 g
11489732 50 g 50 g
11499732 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479732 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10805.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1904-58-1
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00017056
Clave InChI GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
PubChem CID 94728
Nombre IUPAC 2-aminobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzhydrazide
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 10 g
Beilstein 742811
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥98%