Learn More
Ácido 2-aminobencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline-2-sulfonic acid |
| CAS | 88-21-1 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenesulfonic acid, 1-Aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-Aminophenylsulfonic acid, 2-Anilinesulfonic acid, 2-Sulfoaniline, Aniline-o-sulfonic acid, NSC 147, Orthanilic acid, o-Aminobenzenesulfonic acid, o-Aminophenylsulfonic acid, o-Sulfanilic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ccccc1S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-aminobencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0147 |