Learn More
2-aminobencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30343616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343616 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30343616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40150550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-aminobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 172.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0306