Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Código de producto. 16408856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2147
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Orthanilamide
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 172.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death