Learn More
2-Aminobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11494987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11494987 25 g 25 g
11484987 5 g 5 g
11404997 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494987 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21912.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3306-62-5
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00007932
Clave InChI YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
PubChem CID 72894
Nombre IUPAC 2-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzenesulfonamide
Punto de fusión 153°C to 157°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminobenzenesulfonamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Aminobenzenesulphonamide