Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-aminobencenoborónico, TRC
Código de producto. 30326951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326951 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30326951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA622515500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Fórmula molecular C12 H20 B N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
Nombre IUPAC Ácido (2-aminofenil)-(3-hidroxi-2,3-dimetilbutan-2-il)oxiborínico
Peso molecular (g/mol) 237.103
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.154