Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-aminobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364316 1 g 1 g
11374316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19951.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191171-55-8
Fórmula molecular C12H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 219.09
Número MDL MFCD02179448
Clave InChI ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734652
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 65°C to 70°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8548809
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 97%