Learn More
Ácido 2-aminobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394895 5 g 5 g
11304905 100 mg 100 miligramos
11384895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18069.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5570-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
2-Aminobenzeneboronic acid derivative is used in the synthesis of quinolines by reacting with alpha, beta unsaturated ketones. Its hydrochloride derivative is used in the preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado del ácido 2-aminobencenoborónico se utiliza en la síntesis de quinolinas en reacción con alfa, beta cetonas insaturadas. Su derivado del clorhidrato se utiliza en la preparación de ligandos de boronato diseñados para sensores holográficos selectivos de glucosa.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5570-18-3
Fórmula molecular C6H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 136.945
Número MDL MFCD01074645
Clave InChI DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773216
Nombre IUPAC ácido (2-aminofenil)borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzeneboronic acid
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2962939
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 96%