Learn More
Alfa Aesar™ 2-Aminobenzanilida, 95 %
Código de producto. 11357776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357776 25 g 25 g
11347776 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357776 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L11451.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 4424-17-3
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00034792,MFCD00017096
Clave InChI FDPVTENMNDHFNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzanilide, benzamide, 2-amino-n-phenyl, anthranilanilide, n-2-aminobenzoyl aniline, n-phenylanthranilamide, benzanilide, 2-amino, n-phenyl-2-aminobenzamide, 2-amino-n-phenyl-benzamide, 2-aminophenyl-n-benzamide, o-aminobenzanilide
PubChem CID 78142
Nombre IUPAC 2-amino-N-fenilbenzamida
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzanilide
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 25 g
Beilstein 782786
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 95%