Learn More
2-Aminobenzamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467806 100 g 100 g
11477806 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14756.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
2-Aminobenzamide is used as an acetyldehyde scavenger in PET bottles. It is also used as an intermediate for ag chemicals, dyes, pharmaceuticals, blowing agents, and fine organic chemicals. In lubricating oils for supersonic jet engines, inhibits copper and magnesium corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-aminobenzamida se utiliza como eliminador de acetilaldehído en frascos de PET. También se utiliza como intermediario para productos químicos de ag, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de expansión y productos químicos orgánicos finos. En aceites lubricantes para motores de chorro supersónico, inhibe la corrosión del cobre y el magnesio.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y alcohol. Ligeramente soluble en éter y benceno. Muy soluble en acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-68-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00007981
Clave InChI PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
Nombre IUPAC 2-aminobenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzamide
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 198°C (388°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 508509
Información de solubilidad Soluble in hot water and alcohol. Slightly soluble in ether and benzene. Very soluble in ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥98%