Learn More
2-aminobenzamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzamide |
| CAS | 88-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Aminobenzamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1N |
| Mostrar más |