Learn More
2-Aminobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351770 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10351770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279660010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzaldehyde
CAS 529-23-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 80°C to 85°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7NO
Fórmula lineal NH2C6H4CHO
Número MDL MFCD00007709
Cantidad 1 g
Sinónimo o-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino, 2-amino-benzaldehyde, aminobenzaldehyde, anthranilaldehyde, 2-formylaniline, anthranil aldehyde, o-amino benzaldehyde, benzaldehyde, amino, pubchem15692
Clave InChI FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)N
Nombre IUPAC 2-aminobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 121.14
PubChem CID 68255
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja