Learn More
2-aminoantraceno, TRC
Código de producto. 30324390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324390 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30324390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57689050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Fórmula molecular C14 H11 N
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
SMILES Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Nombre IUPAC antracen-2-amina
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0891