Learn More
2-Aminoantraceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389075 5 g 5 g
11379075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14269.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 5 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-13-8
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00003582
Clave InChI YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
Nombre IUPAC antracen-2-amina
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoanthracene
Punto de fusión 235°C to 239°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2209414
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 94%