Learn More
2-aminoadenosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439990 25 g 25 g
11419990 1 g 1 g
11429990 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044748.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2096-10-8
Número MDL MFCD00053556
ChEBI CHEBI:1014
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoadenosine
Fórmula molecular C10H14N6O4
Sinónimo 2-aminoadenosine, 2-amine adenosine, adenosine, 2-amino, 2,6-diaminopurine riboside, 2,6-diaminonebularine, 2,6-diaminopurinosine, 2r,3r,4s,5r-2-2,6-diaminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-diamino-9-beta-d-ribofuranosyl purine, pubchem14156, ksc202m1p
Clave InChI ZDTFMPXQUSBYRL-SBTUYZBDNA-N
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=N1
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 282.26
Cantidad 25 g
PubChem CID 72200
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo