Learn More
2-aminoadenosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419990 1 g 1 g
11429990 5 g 5 g
11439990 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2096-10-8
Número MDL MFCD00053556
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoadenosine
Fórmula molecular C6H5ClFN
Sinónimo benzenamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorobenzenamine, 2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-chloro-4-fluoro-phenylamine, pubchem2943, 2-chloro-4fluoroaniline, 2-chloro-4-fluroaniline, timtec-bb sbb004110, 4-fluoro-2-chloroaniline, acmc-1cj1h
Clave InChI XRAKCYJTJGTSMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)N
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 145.56
Cantidad 1 g
PubChem CID 75013
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo