Learn More
MedChemExpress 2-Aminoacridone
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 2.94 mg/mL (13.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Peso molecular | 210.24 g/mol |
| CAS | 27918-14-5 |