Learn More
2'-aminoacetofenona, TRC
Código de producto. 30322589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322589 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30322589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58007050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-(2-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-aminobenzene, 2-(Methylcarbonyl)benzenamine, 2-Acetylaniline, 2-Acetylphenylamine, 2-Aminophenyl Methyl Ketone, 2'-Aminoacetophenone, Methyl 2-Aminophenyl Ketone, NSC 8820, o-Acetylaniline, o-Aminoacetophenone, o-Aminoacetylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1N
Nombre IUPAC 1-(2-aminofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 135.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684