Learn More
Clorhidrato de 2-aminoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402240 1 g 1 g
11412240 10 g 10 g
11422240 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29117.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5468-37-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5468-37-1
Fórmula molecular C8H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 171.62
Número MDL MFCD00012873
Clave InChI CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2723597
Nombre IUPAC 2-amino-1-feniletanona; clorhidrato
SMILES Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Punto de fusión ∽194°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Porcentaje de pureza 98%