Learn More
2'-aminoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319216 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11319216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10895.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2 '-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Densidad 1.118
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación 112°C
Fórmula molecular C8H9NO
Índice de refracción 1.616
Número MDL MFCD00007717
Cantidad 10 g
Beilstein 386122
Índice Merck 14,413
Sinónimo 2 '-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline
Clave InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Nombre IUPAC 1-(2-aminofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 135.166
PubChem CID 11086
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%