Learn More
2'-aminoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474253 250 g 250 g
11309689 5 g 5 g
11464253 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10895.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-93-9
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007717
Clave InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
Nombre IUPAC 1-(2-aminofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Aminoacetophenone
Densidad 1.118
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 250 g
Beilstein 386122
Índice Merck 14,413
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%