Learn More
2'-Aminoacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322449 5 g 5 g
11332449 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27343.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34801-09-7 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34801-09-7
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00210388
Clave InChI MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminophenyl acetamide, 2'-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide, acetamide, n-2-aminophenyl, unii-lb34xrq95v, lb34xrq95v, acetamide, n-2-aminophenyl-9ci, n-acetyl-2-aminoaniline, n-acetyl-o-phenylenediamine, 2-aminoactanilide
PubChem CID 11149
Nombre IUPAC N-(2-aminofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Aminoacetanilide
Punto de fusión 133°C to 137°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%