Learn More
2-Amino-n-(terc-butil)bencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30332767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30332767 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6398151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-n-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 954268-81-6
Fórmula molecular C10H16N2O2S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7,12H,11H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
Nombre IUPAC 2-amino-N-terc-butilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 228.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0932