Learn More
2-Amino-n-(terc-butil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-n-(tert-butyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 954268-81-6 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-terc-butilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0932 |