Learn More
2-amino-N-(quinolin-8-il)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide |
| CAS | 587832-36-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-10(15)14-9-5-1-3-8-4-2-6-13-11(8)9/h1-6H,7,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | NCC(=O)Nc1cccc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-quinolin-8-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0902 |