Learn More
Clorhidrato de 2-amino-N,N-dimetiletano-1-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride |
| CAS | 91893-69-5 |
| Fórmula molecular | C4 H12 N2 O2 S . H Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2O2S.ClH/c1-6(2)9(7,8)4-3-5;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)S(=O)(=O)CCN |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N,N-dimetiletanosulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.676 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.039 |