Learn More
2-Amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |
| CAS | 54468-86-9 |
| Fórmula molecular | C8H12N2O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Dimethylsulfamoyl)aniline, 2-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)aniline, N,N-Dimethyl-2-aminobenzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0619 |