Learn More
2-Amino-n-metilpiridina-4-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-n-methylpyridine-4-carboxamide |
| CAS | 1211295-76-9 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-N-methyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylisonicotinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-2-3-10-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccnc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-metilpiridina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |