Learn More
2-Amino-N-metilpiridina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide |
| CAS | 870997-87-8 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylnicotinamide, N-Methyl-2-aminopyridine-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-3-2-4-10-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1cccnc1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-metilpiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |