Learn More
2-Amino-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30325844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325844 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30325844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6140501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-methylbenzamide
CAS 4141-08-6
Fórmula molecular C8H10N2O
Cantidad 1 g
Sinónimo o-Amino-N-methylbenzamide, Anthranilic Acid Methylamide, N-Methyl-2-aminobenzamide, N-Methylanthranilamide, NSC 207861, [2-[(Methylamino)carbonyl]phenyl]amine, o-Amino-N-methylbenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1N
Nombre IUPAC 2-amino-N-metilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 150.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793