Learn More
2-Amino-N-metoxi-N-metil-5-nitrobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 628300-35-6 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N3 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O4/c1-11(16-2)9(13)7-5-6(12(14)15)3-4-8(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-metoxi-N-metil-5-nitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.075 |