Learn More
2-Amino-N-isopropilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthranilic acid isopropylamide |
| CAS | 30391-89-0 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzamide, o-amino-N-isopropyl- (8CI), 2-Amino-N-(1-methylethyl)benzamide, 2-Amino-N-isopropylbenzamide, Anthranilic acid isopropylamide, N-Isopropylanthranilamide, NSC 88050 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-propan-2-ilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1106 |