Learn More
2-Amino-N-bencilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-benzylbenzamide |
| CAS | 5471-20-5 |
| Fórmula molecular | C14H14N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-N-(phenylmethyl)benzamide, 2-(Benzylaminocarbonyl)aniline, Anthranilic Acid Benzylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(17)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,15H2,(H,16,17) |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)NCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-bencilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1106 |