Learn More
2-Amino-N-(2-cloro-6-metilfenil)tiazol-5-carboxamida, Mikromol™
Descripción
2-Amino-N-(2-cloro-6-metilfenil)tiazol-5-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 302964-24-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Mostrar más |