Learn More
2-Amino-N-(2-cloro-6-metilfenil)-5-tiazolecarboxamida, TRC
Código de producto. 30134004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134004 10 g 10 g
30012146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60391010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302964-24-5
Fórmula molecular C11 H10 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 267.73
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Nombre IUPAC 2-amino-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida
SMILES Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0233