Learn More
Clorhidrato de 2-amino-N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 72854-51-4 |
| Fórmula molecular | C16H15ClN2O2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Glycyl(methyl)amino-5-chlorobenzophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c1-19(15(20)10-18)14-8-7-12(17)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11;/h2-9H,10,18H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C(=O)CN)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilacetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0589 |