Learn More
Clorhidrato de 2-amino-N-(2,2,2-trifluoroetil)acetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490636 1 g 1 g
15400646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53398.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1171331-39-7 | C4H8ClF3N2O | 192.566 g/mol
Reactant in the synthesis of isoxazoline indolizine amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de amidas de indolizina isoxazolina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1171331-39-7
Fórmula molecular C4H8ClF3N2O
Peso molecular (g/mol) 192.566
Número MDL MFCD09944516
Clave InChI DBNFKWRZLGVLSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hydrochloride, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide;hydrochloride, c4h7f3n2o.hcl, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hcl
PubChem CID 42913698
Nombre IUPAC 2-amino-N-(2,2,2-trifluoroetil)acetamida; clorhidrato
SMILES C(C(=O)NCC(F)(F)F)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Fórmula lineal H2NCH2(CO)NHCH2CF3·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.57
Porcentaje de pureza 97%