Learn More
2-Amino-N-[(1S)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]-3-metoxibenzamida, TRC
Código de producto. 30310889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30310889 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30310889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601530250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide
CAS 1786556-76-0
Fórmula molecular C13H20N2O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c1-8(2)10(7-16)15-13(17)9-5-4-6-11(18-3)12(9)14/h4-6,8,10,16H,7,14H2,1-3H3,(H,15,17)/t10-/m1/s1
SMILES O=C(N[C@H](CO)C(C)C)C1=CC=CC(OC)=C1N
Nombre IUPAC (S)-2-amino-N-(1-hidroxi-3-metilbutan-2-il)-3-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 252.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.15
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.