Learn More
2-Amino-m-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-m-cresol |
| CAS | 2835-97-4 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-3-methylphenol, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Hydroxy-3-methylaniline, 2-Hydroxy-6-methylaniline, 3-Methyl-2-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | OC1=CC=CC(C)=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-metilfenol; 2-amino-3-hidroxitolueno; 2-hidroxi-3-metilanilina; 2-hidroxi-6-metilanilina; 3-metil-2-aminofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.07 |