Learn More
2-Amino-m-cresol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785925 5 g Frasco de vidrio 5 g
10716095 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398410050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2835-97-4 | C7H9NO | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-97-4
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00075082
Clave InChI FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-m-cresol, phenol, 2-amino-3-methyl, 2-amino-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methylaniline, amino-m-cresol, ccris 8319, 2-azanyl-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methyl-aniline, acmc-1cp72, dsstox_cid_29117
PubChem CID 3014138
Nombre IUPAC 2-amino-3-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-m-cresol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(CH3)OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-m-cresol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.