Learn More
Ácido 2-amino-iso-butírico-d6 (dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylalanine dimethyl-d6 |
| CAS | 50348-93-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-4(2,5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 145.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0777 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |