Learn More
Ácido 2-amino-gamma-oxobencenobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid |
| CAS | 35402-55-2 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CCC(=O)C=1C=CC=CC1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-aminofenil)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |