Learn More
Clorhidrato de 2-amino-edoxabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-((1S,2R,4S)-2-Amino-4-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl)-N2-(5-chloropyridin-2-yl)oxalamide Hydrochloride Salt |
| CAS | 482375-18-8 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N5 O3 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethanediamide, N-[(1S,2R,4S)-2-amino-4-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]-N'-(5-chloro-2-pyridinyl)-, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClN5O3.ClH/c1-22(2)16(25)9-3-5-12(11(18)7-9)20-14(23)15(24)21-13-6-4-10(17)8-19-13;/h4,6,8-9,11-12H,3,5,7,18H2,1-2H3,(H,20,23)(H,19,21,24);1H/t9-,11+,12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@H](N)C1 |
| Nombre IUPAC | N'-[(1S,2R,4S)-2-amino-4-(dimetilcarbamoil)ciclohexil]-N-(5-cloropiridin-2-il)oxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 404.291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.118 |