Learn More
Ácido 2-amino-alfa-(metoxiimino)-4-tiazolacético-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 |
| CAS | 1331655-54-9 |
| Fórmula molecular | C6H4D3N3O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3, Thiazoximic Acid-d3, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3, syn-Thiazoximic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4- |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0396 |