Learn More
Éster metílico del ácido 2-amino-alfa-(metoxiimino)-4-tiazolacético-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1331670-10-0 |
| Fórmula molecular | C7H6D3N3O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, syn-Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-12-6(11)5(10-13-2)4-3-14-7(8)9-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| SMILES | NC1=NC(/C(C(OC)=O)=N/OC([2H])([2H])[2H])=CS1 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |