Learn More
Clorhidrato de 2-amino-acetonitrilo-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-acetonitrile-2,2-d2 Hydrochloride |
| CAS | 1221897-87-5 |
| Fórmula molecular | C2H2D2N2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-acetonitrile-d2 Hydrochloride, Amino-acetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Hydrochloride, α-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H/i1D2; |
| SMILES | NC([2H])([2H])C#N.Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno de 2-aminoacetonitrilo-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 94.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.03 |