Learn More
Ácido 2-amino-a-(metoxiimino)-4-tiazolacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 65872-41-5 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O3 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, (αZ)-, 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, (Z)-, (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-α-(methoxyimino)acetic acid, (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)methoxyiminoacetic acid, (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, (Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, (Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, Thiazoximic acid, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-Thiazoximic acid, (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4- |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 201.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0208 |