Learn More
2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol, TRC
Código de producto. 18092700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092700 5 mg 5 miligramos
18070600 10 mg 10 miligramos
18051610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6290005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26148-68-5
Fórmula molecular C11 H9 N3
Peso molecular (g/mol) 183.21
Sinónimo 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine (9CI), 9H-Pyrido[2,3-b]indole, 2-amino- (8CI), 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, AaC, AαC
Nombre IUPAC 9H-piriido[2,3-b]indol-2-amina
SMILES Nc1ccc2c3ccccc3[nH]c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0796
Porcentaje de pureza >95%