Learn More
2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol-15N3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole-15N3 |
| CAS | 1189920-50-0 |
| Fórmula molecular | C11H915N3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-9H-Pyrido[2,3-B]Indole 15N3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)/i12+1,13+1,14+1 |
| SMILES | [15NH2]c1ccc2c3ccccc3[15nH]c2[15n]1 |
| Nombre IUPAC | 9H-(115N)piridino[2,3-b]indol-2-(15N)amina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0708 |