Learn More
2-Amino-9-fluorenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461168 1 g 1 g
15471168 5 g 5 g
15481168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55048.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3096-57-9 | C13H9NO | 195.22 g/mol
2-Amino-9-fluorenone is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-9-fluorenona se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3096-57-9
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00001157
Clave InChI SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-9-fluorenone, 2-amino-9h-fluoren-9-one, 2-aminofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one,2-amino, fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one, 2-amino-9ci, 2-amino-fluorenon, 2-aminofluorenone-9, 2-aminofluorene-9-one
PubChem CID 18357
Nombre IUPAC 2-aminofluoren-9-ona
SMILES NC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-9-fluorenone
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%